Documentos Principais
SML0683
Sigma-Aldrich
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 769,00
25 MG
R$ 3.083,00
R$ 769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 769,00
25 MG
R$ 3.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22F6O2
Número CAS:
Peso molecular:
480.44
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
originador
Johnson & Johnson
doença(s) relevante(s)
Alzheimer′s disease
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator that selectively blocks γ-site cleavage of the APP without affecting processing of Notch. In human neuroblastoma cells and rat primary neuronal cultures, JNJ-40418677 blocked secretion of Aβb42 (IC50 = 20 nM), with no affects on total Ab concentration, Notch signaling or COX activity. In vivo experiments showed that JNJ-40418677 dose dependently inhibited Aβ42 accumulation in the brain while promoting an increase in Aβ38.
JNJ-40418677 is a γ-secretase modulator.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)