M2537
Mevastatin
≥98% (HPLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
Compactin, ML-236B
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
white to light yellow
pf
151 °C
solubilidade
ethanol: 25-26 mg/mL, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
originador
Daiichi-Sankyo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
chave InChI
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Informações sobre genes
human ... HMGCL(3155) , HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Descrição geral
Aplicação
- to analyze its effects on chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells by cytotoxic assay[2]
- as a prenylation inhibitor to analyze its effects on human embryonic kidney (HEK) cells transfected with K-Ras[3]
- as a statin agent to study its anti-cancer effect on human breast cancer cells and glioblastoma in vitro[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research