G5048
Geranylgeranylacetone
Sinônimo(s):
6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one, mixture of (5E,9E,13E) and (5Z,9E,13E) isomers, GGA, Selbex, Teprenone, UNII-S8S8451A4O
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
oil
condição de armazenamento
protect from light
cor
clear
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C23H38O/c1-19(2)11-7-12-20(3)13-8-14-21(4)15-9-16-22(5)17-10-18-23(6)24/h11,13,15,17H,7-10,12,14,16,18H2,1-6H3/b20-13+,21-15+,22-17+
chave InChI
HUCXKZBETONXFO-NJFMWZAGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)