Documentos
SML2118
Sigma-Aldrich
HA15
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[4-[3-[[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]amino]phenyl]-2-thiazolyl]-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H22N4O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
466.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(NC1=NC(C2=CC=CC(NS(C3=C(C=CC=C4N(C)C)C4=CC=C3)(=O)=O)=C2)=CS1)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
HA15 is a selective ligand of BiP/GRP78/HSPA5 chaperone that increases ER stress, leading to autophagic and apoptotic cell death in varies cancer cell lines including melanoma cells. HA15 inhibits inhibit the ATPase activity of BiP. HA15 inhibits tumor development in mice injected with A375 melanoma cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3