Documentos Principais
F4506
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.444,00
1 G
R$ 6.366,00
R$ 2.444,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.444,00
1 G
R$ 6.366,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
193.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 2.444,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
chave InChI
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)