277541
trans,trans-Farnesol
96%
Sinônimo(s):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
pb
137 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
chave InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Aplicação
- Cecropia juvenile hormone
- terpenes, such as squalenes, cembranoids and forskolin
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves