W383902
Farnesene, mixture of isomers
stabilized
Sinônimo(s):
(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Formulário
liquid
pode conter
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
composição
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
cor
colorless to light yellow
índice de refração
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
p.e.
260 °C (lit.)
densidade
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
lavender; citrus; herbaceous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
chave InChI
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?