G1887
Gly-His-Lys acetate salt
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
Liver cell growth factor
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97% (TLC)
composição
Peptide content, ~70%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C14H24N6O4.C2H4O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;1-2(3)4/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);1H3,(H,3,4)/t10-,11-;/m0./s1
chave InChI
MGNUTAFMLGJBGV-ACMTZBLWSA-N
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
- individually or as a complex with copper to test its effect on cytokines production in the human normal fibroblasts cell lines[3]
- as a model peptide in N,N-dimethyl-N-methacryloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)ammonium betaine based capillary electrophoresis separation studies[4]
- as a component of Coon′s modified Ham′s F-12 medium for culturing Fischer rat thyroid follicular cell line, FRTL-5[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?