G1171
Gö 6976
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole, Go 6976
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1c2ccccc2c3c4C(=O)NCc4c5c6ccccc6n(CCC#N)c5c13
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
chave InChI
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as an inhibitor of protein kinase C (PKC) in mammalian cell lines
- as a PKCμ inhibitor in oocytes
- as a PKC-α to test its effect on phosphorylation of protein kinase-B (Akt) and extracellular-signal-regulated kinase (ERK) levels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?