G0264
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
~99%
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~99%
Impurezas
Glucosamine, essentially free
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
chave InChI
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Ligação
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3