FG1385
RPMI-1640 Medium
HEPES modification, with stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Produtos recomendados
product name
RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and stable glutamine, liquid, sterile-filtered
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
sterile
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1