Documentos Principais
214566
Sigma-Aldrich
Acid Green 25
Dye content ≥60 %
Selecione um tamanho
50 G
R$ 606,00
R$ 606,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 606,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H20N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
622.58
Número do índice de cores:
61570
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 606,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥60%
pf
235-238 °C (lit.)
λmax
608 nm
642 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 604-612 nm
≥10200 at 640-646 nm
≥20000 at 281-287 nm
≥22700 at 251-257 nm
≥6400 at 407-413 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Acid green 25 is an anthraquinone, acid dye.
Aplicação
Acid green 25 is commonly used in the textile industry to dye polyamide, wool, silk, and acrylic fibres.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Brilliant Green Dye content ≥85 %
Sigma-Aldrich
B6756
Brilliant Green
Fast Green FCF Dye content ≥85 %
Sigma-Aldrich
F7252
Fast Green FCF
Acid Red 33 analytical standard
Supelco
59573
Acid Red 33
W Hiebl et al.
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 222(4), 309-311 (2005-04-22)
The azo dye trypan blue and the cyanine dye indocyanine green have been used in ophthalmology since the 1980 s to dye the anterior capsule in cataract operations and to stain epiretinal membranes in order to remove the membrana limitans
Xin-Hui Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(3), 2784-2795 (2012-03-08)
A new sorbent material, barium sulfate-Direct Blending Yellow D-3RNL hybrid (BSD), was synthesized and characterized by various methods. Both the anionic dyes, Reactive Brilliant Red X-3B and Weak Acid Green GS were hardly adsorbed by the BSD material, while the