As provided, every batch of this product released has been tested for solubility in methanol at concentrations up to about 10 mg/mL. It is also known to be soluble in organic solvents, e.g., ethanol (2 mg/mL), DMSO (5 mg/mL), and dimethyl formamide (10 mg/mL). The optimal solvent may vary depending on the specific application.
F4767
Filipin III from Streptomyces filipinensis
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
Filimarisin
Selecione um tamanho
R$ 1.742,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.742,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
pf
163-180 °C
solubilidade
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)C1C(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)C(C)=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14-
chave InChI
IMQSIXYSKPIGPD-BWJOQPJXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Good afternoon; I would be very grateful if you could clarify me which is the best solvent for filipin III (F4767) stock solution preparation. Product specification is different from product information (methanol; ethanol; DMSO..). Thank you in advance.
1 answer-