F4765
Fluphenazine dihydrochloride
Sinônimo(s):
4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
chave InChI
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects as a drug on glioblastoma (GBM) cells
- in fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis, sorting and single-cell stress-survival experiments
- to study its exposure effects on learning and memory in adult rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3