F1500
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt
practical grade
Sinônimo(s):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
About This Item
Produtos recomendados
grau
practical grade
composição
Dye content, ~15%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J