Documentos Principais
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
(dark green)
tamanho
L
esterilidade
non-sterile
Características
Eppendorf Quality
embalagem
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022494018 (NA)
volume máximo
1.25 mL
Descrição geral
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)