Documentos Principais
617504
Sigma-Aldrich
Bromochloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
BrClCH13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
p.e.
210-212 °C (lit.)
pf
27.5 °C (lit.)
densidade
1.996 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C(Cl)Br
InChI
1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
chave InChI
GEHJBWKLJVFKPS-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)