ESPCAS9PRO
eSpCas9 Protein
from Streptococcus pyogenes with mutations conferring enhanced specificity, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Sinônimo(s):
Enhanced specificity Cas9, eCas9, eSpCas9, eSpCas9 1.1, eSpyCas9
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
embalagem
pkg of 1 kit (3 components)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Embalagem
pkg of 250 μg
Componentes
- one vial of eSpCas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Princípio
Reconstituição
Outras notas
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Informações legais
Somente componentes do kit
- Enhanced specificity Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
- Dilution buffer for Cas9 proteins
- Reconstitution solution for Cas9 proteins
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protocolos
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Conteúdo relacionado
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.