The promoter used in this product is CVM which is designed for use with Mammalian systems. This product has not been tested outside of Mammalian systems.
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
embalagem
vial of 50 μL
concentração
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
To order gRNA in any format click here
Aplicação
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags, or reporters integrated into endogenous genes
Características e benefícios
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly Active
- Ready to use purified plasmid DNA
Princípio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Is this plasmid suitable for bacteria amplification and metazoan GFP expression?
1 answer-