embalagem
vial of 50 μL
Nível de qualidade
concentração
500 ng/μL
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características e benefícios
Componentes
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Princípio
forma física
Nota de preparo
Outras notas
While Sigma CRISPR RNA was not developed for robust application to cell culture, we have seen some success in detecting CEL-I activity using RNA-only formats for both CRISPR nucleases and paired nickases. RNA-only delivery formats may be favorable for cell types which are sensitive to double stranded DNA such a dendritic cells or when promoter-cell incompatibilities exist.
Typical microinjection concentrations used in the literature are in the ranges of 20-200 ng/ul for Cas9-D10A Nickase mRNA and 10-50 ng/ul for gRNA.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® é o principal fornecedor de tecnologias de edição e silenciamento gênicos, incluindo CRISPR, Cas9, RNA-guia sintético (sgRNA) e nucleases dedo de zinco (ZFN).