EP5702742007
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with Adapter 5702 742.007, pack of 20 ea
Sinônimo(s):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 10 mL tubes
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702742007
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Adapter 5702 742.007
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG