MRCF0R100
Filtro para centrífuga de fluxo rápido para DNA Microcon®
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume> 10 μL
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Microcon®
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Comprimento
4.50 cm (1.8 in.)
Diâmetro
12.3 mm
área de filtração
0.32 cm2
volume de trabalho
0.5 mL
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- alta recuperação para volumes pequenos com rotação reversa
- membrana Ultracel® com baixo potencial de ligação
- processamento rápido
- fatores de concentração de rendimento de <20× para reprodutibilidade consistente
Ligação
Conteúdo relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.