Documentos Principais
EP5242956003
Eppendorf® Microloader
pkg of 192 ea
Sinônimo(s):
Flow indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
embalagem
pkg of 192 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5242956003
Descrição geral
  • Microloader tips are extremely long, fine, and flexible for filling microcapillaries for microinjection
  • Unique tips are ideal for recovering surplus solution from the capillary
  • Provides the ideal solution where additional reach is needed while pipetting the smallest volumes.
Características e benefícios
  • Microloader tip with a volume range of 0.5-20 uL
  • Light gray color tips of 100mm length
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microloader is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)