Documentos Principais
CLS4815
Corning® gel-loading pipet tips
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
Sinônimo(s):
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
Selecione um tamanho
400 EA
R$ 1.429,00
R$ 1.429,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 EA
R$ 1.429,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.01
volume:
0.2—10 μL
R$ 1.429,00
Check Cart for Availability
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
embalagem
rack of 200
fabricante/nome comercial
Corning 4815
Comprimento
83 mm
faixa de volume
0.2-10 μL
volume
0.2—10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)