Documentos Principais
MTCP5720
MTC Bio LoadWell Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
Sinônimo(s):
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.15
volume:
200 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
(virgin medical grade polypropylene)
clear
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
endotoxin free
embalagem
rack of 10 × 96 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio P5720
capacidade
200 μL
diâmetro da ponta
0.7 mm
volume
200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
LoadWell Gel Loading Pipet Tip, 200ul, 0.7mm diameter tip, Sterile, 10 racks of 96 tips, 960 tips/pk.
LoadWell Gel Loading Tips have a 0.7mm outer diameter microcapillary orifice, ideal for introducing samples into gel electrophoresis wells. Designed to fit all standard 200uL pipettes (as well as 20uL, 50uL and 100uL pipettes), they are supplied sterile (E-beam), and packaged in autoclavable racks of 96 tips. Produced from virgin medical grade polypropylene, they are RNase, DNase, endotoxin and pyrogen free.
Características e benefícios
  • Narrow diameter, flexible capillary
  • Universal fir for standard pipettors
  • E-beam sterilized
  • Free of RNase, DNase, and Pyrogens
  • Convenient rack packaging
Informações legais
LoadWell is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)