Documentos Principais
Z381845
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 495,00
R$ 495,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 495,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
10 μL
R$ 495,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless
polypropylene
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 200 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Sorenson 1511
volume máximo
10 μL
volume
10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Aplicação
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
Outras notas
Browse all pipette tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)