Documentos Principais
F6521
Jewelers forceps, Dumont No. 5
L 4 1/4 in., Inox alloy
Sinônimo(s):
Dumont forceps, Fine-tipped forceps, Precision forceps
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 798,00
R$ 798,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 798,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
R$ 798,00
Check Cart for Availability
Materiais
Inox alloy
Comprimento
4 1/4 in.
Descrição geral
Bevelled, very fine shanks
Qualidade
Biology grade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps Specimen, L 5 1/2 in.
Z225592
Stainless steel forceps
Artis Tweezer Style MM-SA
Z742669
Artis Tweezer
Stainless steel forceps Medium tip, straight
Z168750
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Sharp-point
Z168718
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Artis Tweezer Style OO-SA
Z742670
Artis Tweezer
Artis Tweezer Style AA-SA
Z742671
Artis Tweezer
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Questions
  1. What are the dimensions of the tip? Is the product autoclavable?
    1 answer
    1. The tip dimensions are 0.05 x 0.02mm. This item is autoclavable.