ED4S
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
practical grade, ≥95%
Sinônimo(s):
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
practical grade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
solubilidade
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
chave InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2