03699
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (KT)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
chave InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2