Documentos Principais
E9875
Sigma-Aldrich
Estrone 3-methyl ether
Estrone 3-methyl ether
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.389,00
5 G
R$ 3.793,00
R$ 1.389,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.389,00
5 G
R$ 3.793,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
284.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.389,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C3CCC4(C)C(CCC4=O)C3CCc2c1
InChI
1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
chave InChI
BCWWDWHFBMPLFQ-VXNCWWDNSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
β-Estradiol ≥98%
Sigma-Aldrich
E8875
β-Estradiol
α-Estradiol powder, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
E8750
α-Estradiol
Ewa Kozłowska et al.
Scientific reports, 9(1), 10734-10734 (2019-07-26)
Estrone, estradiol, ethynylestradiol and estrone 3-methyl ether underwent a biotransformation process in the submerged culture of Isaria fumosorosea KCh J2. Estrone was transformed into seven metabolites, four of which were glycosylated. Estradiol was selectively glycosylated at C-3 and then transformed
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review