Documentos Principais
E3511
Sigma-Aldrich
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥99%
Sinônimo(s):
Dihomo-γ-linolenic acid methyl ester, Fame 20:3n-6, Methyl DGLA
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.162,00
R$ 2.162,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.162,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.162,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
chave InChI
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
Embalagem
Sealed ampule
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)