F8557
FK866 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, NAD biosynthesis inhibitor
Sinônimo(s):
FK866 hydrochloride hydrate, (E)-N-[4-(1-benzoylpiperidin-4-yl)butyl]-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, K22.175
About This Item
Produtos recomendados
product name
FK866 hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+
chave InChI
KPBNHDGDUADAGP-VAWYXSNFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to investigate its effects on intra-axonal NAD+ levels
- to induce NAD+ depletion
- to reduce the level of tumor necrosis factor-α (TNF-α), nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) and interleukin-6 (IL-6) in the ischemic brain tissue
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3