D9446
L-DOPS
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Droxidopa, L-threo 3,4-Dihydroxyphenylserine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥3 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
QXWYKJLNLSIPIN-JGVFFNPUSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dopamine-β-hydroxylase is located inside amine storage vesicles of norepinephrine neurons. Dopamine is actively transported from the cytoplasm into the vesicles. As the enzyme is a copper containing protein, its activity can be inhibited by copper chelating agents, such as diethyldithiocarbamate and FLA-63. Inhibition of the enzyme effectively reduces tissue norepinephrine levels.