Documentos Principais
D8151
Sigma-Aldrich
DIPSO sodium salt
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
C7H16NO6SNa
Número CAS:
Peso molecular:
265.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
faixa de pH útil
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
solubilidade
water: 0.333 g/L, clear to slightly hazy, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN(CCO)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14;/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
UASJMJKAMKICKL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)