D7644
Disopyramide
Sinônimo(s):
α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
chave InChI
UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , KCNH1(3756) , SCN5A(6331)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?