69312
L-Glyceraldehyde-3-phosphate solution
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
Sinônimo(s):
(2S)-2-Hydroxy-3-phosphonooxypropanal, L-GAP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
liquid
concentração
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
Impurezas
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
chave InChI
LXJXRIRHZLFYRP-GSVOUGTGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)