Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 mL | Previsão de entrega em02 de julho de 2026deCajamar | R$ 2.319,00 |
5 mL | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 9.135,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7O6P
Número CAS:
Peso molecular:
170.06
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725007
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarassay
≥97.0% (TLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
8-13 mg/mL in H2O
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-VKHMYHEASA-N
Application
- Desenvolvimento do ensaio enzimático com d-gliceraldeído-3-fosfato: Demonstrado como reagente crucial em ensaios enzimáticos envolvendo vias de glicólise, especificamente na avaliação das atividades de gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, que desempenham um papel vital na compreensão da produção de energia celular e dos distúrbios metabólicos (Li et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Uma substância importante envolvida no metabolismo energético. É um nó importante que conecta outras vias ou processos metabólicos. O metabolismo de triosefosfato pode estar associado a diversas vias metabólicas, inclusive glicólise, a via das pentoses fosfato, gliconeogênese e metabolismo de lipídios, e também pode estar envolvido na manutenção da hemostasia. A alteração metabólica da triose fosfato pode estar ligada a muitos processos fisiopatológicos, como deficiência de triose fosfato isomerase, hiperglicemia e nefropatia diabética; revisão e artigos citados na referência.
Other Notes
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria decarboidratos.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solution | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless | color - | color colorless | color - |
| concentration 8-13 mg/mL in H2O | concentration 8-12 mg/mL in H2O (qNMR) | concentration ~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml) | concentration - |
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?