D6513
Desmosterol
≥84% (GC)
Sinônimo(s):
24-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,24-cholestadiene, 5,24-Cholestadien-3β-ol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥84% (GC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.