D6128
5α-Cholestan-3β-ol
≥95%
Sinônimo(s):
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Informações sobre genes
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Categorias relacionadas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)