Documentos Principais
700064P
Avanti
cholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
b-Cholestanol; Dihydrocholesterol; Zymostanol; Cholestan-3b-ol; Dihydrocholesterin; 110828
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 441,00
R$ 441,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 441,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H48O
Número CAS:
Peso molecular:
388.67
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 441,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
5α-cholestan-3β-ol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700064P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
chave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Cholestanol is a 5α-dihydro derivative of cholesterol.[1] It acts as a marker for cholesterol absorption.[2] Cholestanol is a steroid with 27 carbon atoms.[3]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700064P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cholestanol metabolism in patients with cerebrotendinous xanthomatosis: absorption, turnover, and tissue deposition
Bhattacharyya AK, et al.
Journal of Lipid Research, 48(1), 185-192 (2007)
Addictive Substances and Neurological Disease: Alcohol, Tobacco, Caffeine, and Drugs of Abuse in Everyday Lifestyles, 184(2), 247-254 (2017)
Michel R Hoenig et al.
Atherosclerosis, 184(2), 247-254 (2005-10-12)
Statins have been the mainstay of lipid-lowering therapy since their introduction. However, as lower LDL cholesterol targets are sought, adjunct therapies are becoming increasingly important. Few patients reach new targets with statin monotherapy. We propose that the cholestanol:cholesterol ratio can