About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2O)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
332.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
pf
60-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
chave InChI
KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)