D2779
Dimethyldioctadecylammonium bromide
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Distearyldimethylammonium bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
peso molecular
630.95 g/mol
pf
~160 °C
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3