This product is a high purity, high activity cellulase derived from Trichoderma viride. An isoenzyme profile has not been performed. The link below may be useful:
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1432-1033.1985.tb08653.x
C0615
Cellulase from Trichoderma sp.
powder, ≥5,000 units/g solid
Sinônimo(s):
Onozuka RS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
atividade específica
≥5,000 units/g solid
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubilidade
deionized water: soluble 3.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB))
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.
-
¿What cellulases does the lyophilized powder C0615 contain? and ¿what is the ratio?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Does product C0615, cellulase from Trichoderma viride, contain any sugar as a stabilizer?
1 answer-
No. Product C0615, cellulase from Trichoderma viride, does not contain any sugar stabilizer.