D1285
2′,3′-Dideoxyadenosine
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dideoxyadenosine, ddA
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -28.0±1.0
pf
181-184 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
chave InChI
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Informações sobre genes
human ... DCK(1633)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2