Documentos
D2525
Sigma-Aldrich
Sodium dodecylbenzenesulfonate
~80%, powder
Sinônimo(s):
Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
348.48
Beilstein:
4171051
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
descrição
anionic
Ensaio
~80%
forma
powder
cor
light yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
chave InChI
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Qualidade
Purity based on total alkylbenzenesulfonate content. Higher and lower homologs are present.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Xianghui Li et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(9), 1350-1355 (2015-02-03)
This study was designed to develop a high-performance liquid chromatographic-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) method for quantitative determination of residual surfactant linear alkylbenzene sulfonate (LAS) compounds on pharmaceutical rubber stoppers. An HPLC-ESI-MS method was developed for separation and determination of five