522953
Dodecylbenzenesulfonic acid solution
70 wt. % in isopropanol
Sinônimo(s):
Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
concentração
70 wt. % in isopropanol
índice de refração
n20/D 1.479
pb
82 °C
solubilidade
water, alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
densidade
0.992 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
chave InChI
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup