Documentos Principais
D0781
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate salt
≥98%
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.039,00
5 G
R$ 3.363,00
R$ 1.039,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.039,00
5 G
R$ 3.363,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N6 · H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
344.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.039,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
232-234 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
InChI
1S/C12H18N6.H3O4P/c1-5(2)7-8(6(3)4)16-11-9(15-7)10(13)17-12(14)18-11;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H4,13,14,16,17,18);(H3,1,2,3,4)
chave InChI
YNQBQYASRYRNRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate salt, is a phosphate salt of 2,4-diamino-6,7-diisopropylpteridine, which is a pteridine derivative. It is used as a valuable reagent in organic synthesis due to its ability to act as a nucleophile as well as an intermediate in various chemical reactions to synthesize heterocyclic compounds. [1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vibrio cholerae resistant to 2, 4-diamino-6, 7-diisopropylpteridine (O/129) isolated from patients with enteritis in Cear{\'a}, Brazil
Hofer et al.
Journal of Health, Population, and Nutrition, 39-42 (2001)