A2382
Azoalbumin
protease substrate
Sinônimo(s):
Sulfanilic acid-azoalbumin
Selecione um tamanho
R$ 2.241,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.241,00
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Formulário
powder
concentração
60-90% (Lowry)
técnica(s)
tissue culture: suitable
solubilidade
0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)