Documentos Principais
CLS6970SR
Corning® magnetic stir bar retrievers
ergonomic stir bar retriever, 1/cs
Sinônimo(s):
stir bar retrievers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 137,00
R$ 137,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 137,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.73
R$ 137,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 6970SR
compatibilidade
all stirring models
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Corning stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory. The container must be taken off the magnetic stirrer before using the retriever as the high-powered magnet in the stirrer cancels out the one in the retriever. The handle is designed for ergonomic and easy retrieval. The retriever is available one per case.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)