Documentos Principais
Z284718
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 310, temperature -50-200 °C
Sinônimo(s):
Basic Temperature Controller
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.599,00
R$ 7.599,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.599,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
R$ 7.599,00
Check Cart for Availability
entrada CA/CC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220 V AC
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Características
thermocouple type K
for mantles upto 12 L
fabricante/nome comercial
Model 310
faixa de medição de temperatura
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Descrição geral
Without timer.
Informações legais
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)